Få mere at vide
2-Klorpropansyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloropropanoic acid |
| CAS | 598-78-7 |
| Molekylær formel | C3H5ClO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Chloropropionic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6) |
| SMIL | CC(Cl)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-chloropropansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.52 |
| Formel vægt | 107.9978 |