Få mere at vide
2-chloropropansyre 2-methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl ester, TRC
Artikelnummer. 30348924
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30348924 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30348924 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37780510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloropropanoic Acid 2-Methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl Ester
CAS 1043932-31-5
Molekylær formel C9H9ClO3S
Mængde 10 mg
Synonym 2-Methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl 2-chloropropanoate (ACI)
InChI formel InChI=1S/C9H9ClO3S/c1-5(10)9(11)13-8-6(2)12-4-3-7(8)14/h3-5H,1-2H3
SMIL S=C1C(OC(C(C)Cl)=O)=C(C)OC=C1
IUPAC navn 2-methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl 2-chloropropanoat
Molekylvægt (g/mol) 232.68
Formel vægt 232