Få mere at vide
2-klorpropan, TRC
Artikelnummer. 30368201
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
30368201 100 mL
1 options
Artikelnummer. 30368201 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC379205100ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloropropane (Isopropylchloride)
CAS 75-29-6
Molekylær formel C3 H7 Cl
Mængde 100 mL
Synonym Propane, 2-chloro- (8CI, 9CI, ACI), 2-Chloropropane (ACI), 2-Propyl chloride, Chlorodimethylmethane, Isoprid, Isopropyl chloride, LBL 2, Narcosop, R 280da, sec-Propyl chloride
InChI formel InChI=1S/C3H7Cl/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
SMIL CC(C)Cl
IUPAC navn 2-chloropropan
Molekylvægt (g/mol) 78.54
Formel vægt 78.0236