Få mere at vide
2-klorpropan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloropropane (Isopropylchloride) |
| CAS | 75-29-6 |
| Molekylær formel | C3 H7 Cl |
| Mængde | 50 mL |
| Synonym | Propane, 2-chloro- (8CI, 9CI, ACI), 2-Chloropropane (ACI), 2-Propyl chloride, Chlorodimethylmethane, Isoprid, Isopropyl chloride, LBL 2, Narcosop, R 280da, sec-Propyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7Cl/c1-3(2)4/h3H,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)Cl |
| IUPAC navn | 2-chloropropan |
| Molekylvægt (g/mol) | 78.54 |
| Formel vægt | 78.0236 |