Learn More
2-Chloropropane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 32237637
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 L
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
32237637 2.5 L 2.50 L
1 options
Artikelnummer. 32237637 Lieferant Sigma Aldrich Lieferanten-Nr. 8028092500
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material 2-Chloropropane
CAS 75-29-6
Melting Point -118°C
Density 0.86 g/cm³ at 20°C
Flash Point -36°C
Molecular Formula (CH3)2CHCl
Quantity 2.5 L
Synonym 2-Chloropropane, Isopropyl chloride, 2-Chloropropane
Molecular Weight (g/mol) 78.54
Grade Not Available
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.