Få mere at vide
2-Chloropropane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 32237637
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde
32237637 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 32237637 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8028092500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloropropane
CAS 75-29-6
Smeltepunkt -118°C
Tæthed 0.86 g/cm³ at 20°C
Flammepunkt -36°C
Molekylær formel (CH3)2CHCl
Mængde 2.5 L
Synonym 2-Chloropropane, Isopropyl chloride, 2-Chloropropane
Molekylvægt (g/mol) 78.54
Grad Not Available