Få mere at vide
2-Chloropropane, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -118°C |
| Tæthed | 0.86 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00000867 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | 2-Chloropropane, Isopropyl chloride, 2-Chloropropane |