Få mere at vide
2-Chloropropane-1,1,1-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloropropane-1,1,1-D3 |
| CAS | 137832-55-4 |
| Molekylær formel | C3 D3 H4 Cl |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Propane-1,1,1-d3, 2-chloro- (9 CI), 2-Chloropropane-1,1,1-d3, 2-Chloro-1,1,1-trideuteriopropane, Isopropyl-d3 chloride, 2-Chloropropane-d3, 2-Chloropropane-1,1,1-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7Cl/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C)Cl |
| IUPAC navn | 2-chloro-1,1,1-trideuteriopropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 81.5592 |
| Formel vægt | 81.0425 g/mol |
| Vis mere |