Få mere at vide
(2-Chloropropan-2-yl)benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Chloropropan-2-yl)benzene |
| CAS | 934-53-2 |
| Molekylær formel | C9 H11 Cl |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (2-Chloropropan-2-yl)benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11Cl/c1-9(2,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(Cl)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-chloropropan-2-ylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.637 |
| Formel vægt | 154.055 |