Få mere at vide
(± )-2-chlorphenylglycin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11925361 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11925361 25 g 25g
11915361 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11925361 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433340250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 88744-36-9 | C8H8ClNO2 | 185.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88744-36-9
Molekylær formel C8H8ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 185.61
InChI nøgle LMIZLNPFTRQPSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-2-chlorophenyl acetic acid, 2-2-chlorophenyl glycine, 2-chlorophenylglycine, dl-2-2-chlorophenyl glycine, amino 2-chlorophenyl acetic acid, amino-2-chloro-phenyl-acetic acid, dl-2-chlorophenylglycine, 2-chlorophenyl glycine, 2-chloro-dl-phenylglycine, h-dl-phg 2-cl-oh
PubChem CID 290729
IUPAC navn 2-amino-2-(2-chlorphenyl)eddikesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(C(=O)O)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-2-chlorophenylglycine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 182.9°C to 183°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 185.61
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (±)-2-Chlorophenylglycine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.