Få mere at vide
2-Klorfenylboronsyre, TRC
Artikelnummer. 30354196
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30354196 25 g
1 options
Artikelnummer. 30354196 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37651025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorophenylboronic Acid
CAS 3900-89-8
Molekylær formel C6H6BClO2
Mængde 25 g
Synonym (o-Chlorophenyl)boronic Acid, 2-Chlorobenzeneboronic Acid, 2-Chlorophenylboronic Acid, (2-Chlorophenyl)-boronic Acid, o-Chloro-benzeneboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H6BClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H
SMIL OB(O)c1ccccc1Cl
IUPAC navn (2-chlorophenyl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 156.37
Formel vægt 156.0149