Få mere at vide
2-Klorfenylboronsyre, 97 %
Artikelnummer. 10475282 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10475282 1 g Glasflaske 1g
10465232 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10475282 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 358990010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 3900-89-8 | C6H6BClO2 | 156,37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3900-89-8
Molekylær formel C6H6BClO2
Molekylvægt (g/mol) 156.37
MDL nummer MFCD00674012
InChI nøgle RRCMGJCFMJBHQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenyl boronic acid, 2-chlorobenzeneboronic acid, 2-chlorophenylboronicacid, 2-chlorophenylbornic acid, o-chlorophenylboronic acid, 2-chlorophenyl boranediol, boronic acid, 2-chlorophenyl, 2-chloro-phenyl-boronic acid, boronic acid, b-2-chlorophenyl
PubChem CID 2734322
IUPAC navn (2-chlorphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorophenylboronic acid
Smeltepunkt 94,0 °C til 95,0 °C
CAS min % 96.0
Farve Hvid
CAS Max % 100.0
Mængde 1 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ether, thf, dmso, dmf, methanol
Formel vægt 156.38
Procent renhed 97%