Få mere at vide
2-Chlorophenylacetylene, 98%
Artikelnummer. 15410258
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410258 1 g 1g
15420258 5 g 5g
15430258 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53441.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 873-31-4 | C8H5Cl | 136.578 g/mol
2-Chlorphenylacetylen anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Chlorphenylacetylen anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i hexan.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 873-31-4
Molekylær formel C8H5Cl
Molekylvægt (g/mol) 136.578
MDL nummer MFCD00269951
InChI nøgle DGLHLIWXYSGYBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenylacetylene, 2'-chlorophenyl acetylene, 1-chloro-2-ethynyl-benzene, benzene, 1-chloro-2-ethynyl, 1-chlor-2-ethinylbenzol, o-chlorphenylacetylen, o-chlorophenylacetylene, pubchem2550, 2-chlorophenyl acetylene, 2;-chlorophenylacetylene
PubChem CID 585995
IUPAC navn 1-chlor-2-ethynylbenzen
SMIL C#CC1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorophenylacetylene
Tæthed 1.125
Mængde 1 g
Brydningsindeks 1.571
Kogepunkt 82°C (12 mmHg)
Opløselighedsinformation Soluble in hexane.
Formel vægt 136.58
Procent renhed 98%