Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-chlorophenylacetyl chloride |
| CAS min % | 96.0 |
| Farve | Gul |
| CAS Max % | 100.0 |
| Tæthed | 1.3100g/mL |
| Mængde | 25 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1,5480 til 1,55 |
| Show More |