Få mere at vide
2-chlorphenylacetylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10266623 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10266623 5 g Glasflaske 5g
10298463 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10266623 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 395080050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51512-09-5 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51512-09-5
Molekylær formel C8H6Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 189.04
MDL nummer MFCD00130223
InChI nøgle WIHSAOYVGKVRJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenylacetyl chloride, 2-2-chlorophenyl acetyl chloride, acetyl chloride, 2-2-chlorophenyl, o-chlorophenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 2-chloro, 2-chlorophenylacetyl chloride stabilized with copper chip, acmc-1auqq, o-chlor-phenylacetylchlorid, o-chloro-phenylacetyl chloride, 2-chloro-phenylacetyl chloride
PubChem CID 182669
IUPAC navn 2-(2-chlorphenyl)acetylchlorid
SMIL ClC(=O)CC1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chlorophenylacetyl chloride
CAS min % 96.0
Farve Gul
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.3100g/mL
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.5480 to 1.55
Analyseprocentområde 97%
Specifik vægtfylde 1.31
Lineær formel ClC6H4CH2COCl
Formel vægt 189.04
Procent renhed 97%