Få mere at vide
2-Klorfenyleddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30354536
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354536 50 g
30351860 25 g
30363309 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30354536 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37538050G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2444-36-2
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.59
Synonym (2-Chlorophenyl)acetic Acid, (o-Chlorophenyl)acetic Acid, 2-(o-Chlorophenyl)ethanoic Acid, 2-Chlorobenzeneacetic Acid, NSC 4613, o-Chlorobenzeneacetic Acid
IUPAC navn 2-(2-chlorophenyl)acetic acid
SMIL OC(=O)Cc1ccccc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorophenylacetic Acid
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C8H7ClO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Formel vægt 170.0135