Få mere at vide
2-Klorfenyleddikesyre, 98%
Artikelnummer. 11482518
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482518 250 g 250g
11462518 10 g 10g
11472518 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15834.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2444-36-2 | C8H7ClO2 | 170,592 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2444-36-2
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.592
MDL nummer MFCD00004317
InChI nøgle IUJAAIZKRJJZGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenylacetic acid, o-chlorophenylacetic acid, 2-2-chlorophenyl acetic acid, 2-chlorophenyl acetic acid, 2-chlorophenylaceticacid, benzeneacetic acid, 2-chloro, o-chlorophenyl acetic acid, acetic acid, o-chlorophenyl, 2-chloro-benzeneacetic acid
PubChem CID 17124
IUPAC navn 2-(2-chlorphenyl)eddikesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorophenylacetic acid
Smeltepunkt 94 °C til 97 °C
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Beilstein 1101523
Kogepunkt 145 °C (5 mmHg)
Formel vægt 170.6
Procent renhed 98%