Få mere at vide
2-Chlorophenylacetic acid, 98.5+%
Artikelnummer. 10327700 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10327700 5 g Glass bottle 5g
10514131 25 g Glass bottle 25g
10168123 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10327700 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 184030050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 2444-36-2 | C8H7ClO2 | 170.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2444-36-2
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.6
MDL nummer MFCD00004317
InChI nøgle IUJAAIZKRJJZGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenylacetic acid, o-chlorophenylacetic acid, 2-2-chlorophenyl acetic acid, 2-chlorophenyl acetic acid, 2-chlorophenylaceticacid, benzeneacetic acid, 2-chloro, o-chlorophenyl acetic acid, acetic acid, o-chlorophenyl, 2-chloro-benzeneacetic acid
PubChem CID 17124
IUPAC navn 2-(2-chlorophenyl)acetic acid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorophenylacetic acid
Smeltepunkt 94.0°C to 97.0°C
CAS min % 98.5
Farve White to Yellow
CAS Max % 100.0
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
Fysisk form Powder
Analyseprocentområde 98.5+%
Lineær formel ClC6H4CH2CO2H
Beilstein 09, 447
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formel vægt 170.6
Procent renhed 98.5+%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chlorophenylacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.