Få mere at vide
(2-Klorfenyl)trichlormethan, Mikromol™
Artikelnummer. 17983776
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17983776 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17983776 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0015.08
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(2-Klorfenyl)trichlormethan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha,alpha,alpha-2-Tetrachlorotoluene
CAS 2136-89-2
Analyt- eller komponentnavne alpha,alpha,alpha-2-Tetrachlorotoluene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H4 Cl4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (2-Chlorophenyl)trichlormethane
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl4/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
SMIL Clc1ccccc1C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn 1-chloro-2-(trichloromethyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 229.92
Mængde 100 mg
Formel vægt 227,9067 g/mol