Få mere at vide
(2-Chlorophenyl)phenyldichloromethane, Mikromol™
Artikelnummer. 30049630
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049630 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049630 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0015.07
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2-Chlorophenyl)phenyldichloromethane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Chlorophenyl)phenyldichloromethane
CAS 3509-85-1
Analyt- eller komponentnavne (2-Chlorophenyl)phenyldichloromethane
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H9 Cl3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (2-Chlorophenyl)phenyldichloromethane
InChI formel InChI=1S/C13H9Cl3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15,16)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
SMIL Clc1ccccc1C(Cl)(Cl)c2ccccc2
IUPAC navn 1-chloro-2-[dichloro(phenyl)methyl]benzene
Molekylvægt (g/mol) 271.57
Mængde 100 mg
Formel vægt 269.977 g/mol