Få mere at vide
(2-Chlorophenyl)phenyldichloromethane, Mikromol™
Beskrivelse
(2-Chlorophenyl)phenyldichloromethane
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Chlorophenyl)phenyldichloromethane |
| CAS | 3509-85-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2-Chlorophenyl)phenyldichloromethane |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H9 Cl3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (2-Chlorophenyl)phenyldichloromethane |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9Cl3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15,16)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H |
| SMIL | Clc1ccccc1C(Cl)(Cl)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-chloro-2-[dichloro(phenyl)methyl]benzene |
| Vis mere |