Få mere at vide
(2-chlorphenyl)methansulfonylchlorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10536863
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10536863 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10441504 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10536863 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07829DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 77421-13-7
Molekylær formel C7H6Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 225.08
MDL nummer MFCD04116369
InChI nøgle CHPZYFXSICSCNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenyl methanesulfonyl chloride, 2-chloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, chloro 2-chlorophenyl methyl sulfone, pubchem5500, acmc-1bfc0, 2-chlorobenzylsulfonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 2-chloro, 2-chloro-phenyl methanesulfonyl chloride, 2-chlorophenyl methane-sulfonyl chloride
PubChem CID 2757801
IUPAC navn (2-chlorphenyl)methansulfonylchlorid
SMIL ClC1=CC=CC=C1CS(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS min % 97.0
Mængde 1 g
Emballage Ravfarvet glasflaske
Analyseprocentområde 97%
Formel vægt 225.09
Procent renhed 97%