Få mere at vide
2-Chlorophenyl isothiocyanate, 99%
Artikelnummer. 10140122 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10140122 5 g 5g
10480521 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10140122 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 292240050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2740-81-0 | C7H4ClNS | 169.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2740-81-0
Molekylær formel C7H4ClNS
Molekylvægt (g/mol) 169.63
MDL nummer MFCD00004801
InChI nøgle DASSPOJBUMBXLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenyl isothiocyanate, 2-chlorophenylisothiocyanate, benzene, 1-chloro-2-isothiocyanato, benzene, chloroisothiocyanato, 1-chloro-2-isothiocyanato-benzene, isothiocyanic acid 2-chlorophenyl ester, 2-chlorobenzenisothiocyanate, acmc-1ccw5, o-chlorophenylisothiocyanate, o-chlorophenyl isothiocyanate
PubChem CID 123171
IUPAC navn 1-chloro-2-isothiocyanatobenzene
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N=C=S)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorophenyl isothiocyanate
Navn note 99%
CAS min % 98.5
Farve Yellow
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.2900g/mL
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
Fysisk form Liquid
Brydningsindeks 1.6598 to 1.6618
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.29
Lineær formel NCSC6H4Cl
Beilstein 12, 601
Kogepunkt 260°C to 262°C
Formel vægt 169.63
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chlorophenyl isothiocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.