Få mere at vide
2-Klorfenylisothiocyanat, 97%
Artikelnummer. p-7024062
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483767 5 g 5g
11493767 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18238.06
CAS: 2740-81-0 | C7H4ClNS | 169,626 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2740-81-0
Molekylær formel C7H4ClNS
Molekylvægt (g/mol) 169.626
MDL nummer MFCD00004801
InChI nøgle DASSPOJBUMBXLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenyl isothiocyanate, 2-chlorophenylisothiocyanate, benzene, 1-chloro-2-isothiocyanato, benzene, chloroisothiocyanato, 1-chloro-2-isothiocyanato-benzene, isothiocyanic acid 2-chlorophenyl ester, 2-chlorobenzenisothiocyanate, acmc-1ccw5, o-chlorophenylisothiocyanate, o-chlorophenyl isothiocyanate
PubChem CID 123171
IUPAC navn 1-chlor-2-isothiocyanatobenzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N=C=S)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorophenyl isothiocyanate
Tæthed 1.287
Mængde 5 g
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.6608
FN nummer UN2922
Beilstein 2081473
Kogepunkt 260 °C til 262 °C
Formel vægt 169.64
Procent renhed 97%