Få mere at vide
2-Klorfenylisocyanat, 98%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 2-4 °C |
| Kogepunkt | 203 °C |
| Mængde | 25 g |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Væske |