Få mere at vide
(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl Ethyl Ether, Mikromol™
Beskrivelse
(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl Ethyl Ether
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Chlorophenyl)diphenylmethyl EthylEther |
| CAS | 717109-43-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2-Chlorophenyl)diphenylmethyl EthylEther |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H19 Cl O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (2-Chlorophenyl)diphenylmethyl EthylEther |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19ClO/c1-2-23-21(17-11-5-3-6-12-17,18-13-7-4-8-14-18)19-15-9-10-16-20(19)22/h3-16H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3Cl |
| IUPAC navn | 1-chloro-2-[ethoxy(diphenyl)methyl]benzene |
| Vis mere |