Få mere at vide
(2-Chlorophenyl)diphenylmethane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Chlorophenyl)diphenylmethane |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15Cl/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,19H |
| Formel vægt | 278.0862 |