Få mere at vide
(2-Chlorophenyl)diphenylmethane, Mikromol™
Beskrivelse
(2-Chlorophenyl)diphenylmethane
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Chlorophenyl)diphenylmethane |
| CAS | 56153-60-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2-Chlorophenyl)diphenylmethane |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H15 Cl |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2-Chlorophenyl)diphenylmethane |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15Cl/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,19H |
| SMIL | Clc1ccccc1C(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 1-benzhydryl-2-chlorobenzene |
| Vis mere |