Få mere at vide
2-Chlorophenyl Cyclopentyl Ketone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorophenyl Cyclopentyl Ketone |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13ClO/c13-11-8-4-3-7-10(11)12(14)9-5-1-2-6-9/h3-4,7-9H,1-2,5-6H2 |
| Formel vægt | 208.0655 |