Få mere at vide
2-Klorfenoxyeddikesyre, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorophenoxyacetic acid |
| Smeltepunkt | 147 °C til 152 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1103151 |
| Formel vægt | 186.59 |
| Procent renhed | ≥98% |