Få mere at vide
2-Chlorophenoxyacetic acid, 98+%
Artikelnummer. 11314374
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314374 25 g 25g
11324374 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314374 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00926.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 614-61-9 | C8H7ClO3 | 186.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 614-61-9
Molekylær formel C8H7ClO3
Molekylvægt (g/mol) 186.59
MDL nummer MFCD00004298
InChI nøgle OPQYFNRLWBWCST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenoxyacetic acid, 2-chlorophenoxy acetic acid, o-chlorophenoxyacetic acid, 2-2-chlorophenoxy acetic acid, acetic acid, 2-chlorophenoxy, acide o-chlorophenoxyacetique, acetic acid, o-chlorophenoxy, unii-x2512m5l7q, acetic acid, chlorophenoxy
PubChem CID 11969
IUPAC navn 2-(2-chlorphenoxy)eddikesyre
SMIL OC(=O)COC1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorophenoxyacetic acid
Smeltepunkt 147°C to 152°C
Mængde 25 g
Beilstein 1103151
Formel vægt 186.59
Procent renhed ≥98%