Få mere at vide
2-Chlorophenol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 95-57-8 |
| Smeltepunkt | 7°C |
| Tæthed | 1.26 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 174°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | 2-(Cl)C6H4OH |
| MDL nummer | MFCD00002159 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | 2-Chlorophenol, 2-Chloro-1-hydroxybenzene, 2-Chlorophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.56 |
| Grad | Research |