Få mere at vide
2-Chlorophenol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12337213 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
500mL, Plastic Coated Glass bottle
Product Code.
12337213 500mL, Plastic Coated Glass bottle
1 options
Product Code. 12337213 Supplier Fisher Chemical Supplier No. C/5040/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
CAS 95-57-8
Smeltepunkt 8°C
Farve Yellow
Kogepunkt 173°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Molekylær formel C6H5ClO
MDL nummer 2159
Mængde 500 mL
Formel vægt 128.56g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chlorophenol
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Hazard Statement
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.