missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chlorophenol-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorophenol-3,4,5,6-D4 |
| CAS | 93951-73-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6 2H4 H Cl O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Phen-2,3,4,5-d4-ol, 6-chloro- (9CI), 2-Chlorophenol D4, 2-Chlorophenol (ring-D4), 2-Chloro-3,4,5,6-tetradeuteriophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c(O)c1[2H] |
| IUPAC navn | 2-chloro-3,4,5,6-tetradeuteriophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.58 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?