Få mere at vide
2-chlorphenol, 99%
Artikelnummer. 11484063
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484063 5000 g 5000g
11474063 250 g 250g
11464063 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11484063 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10311.0I
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 95-57-8 | C6H5ClO | 128,555 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-57-8
Molekylær formel C6H5ClO
Molekylvægt (g/mol) 128.555
MDL nummer MFCD00002159
InChI nøgle ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chlorophenol, phenol, 2-chloro, 2-hydroxychlorobenzene, o-chlorphenol, o-chlorophenic acid, phenol, o-chloro, 2-chloro-1-hydroxybenzene, chlorophenol, septi-kleen, 2-chloro-phenol
PubChem CID 7245
ChEBI CHEBI:47083
IUPAC navn 2-chlorphenol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorophenol
Smeltepunkt 7 °C til 8 °C
Tæthed 1.26
Kogepunkt 175 °C til 176 °C
Flammepunkt 63 °C (64 °C)
Lugt Fenol-lignende
Brydningsindeks 1.559
Mængde 5000 g
FN nummer UN2021
Beilstein 1905114
Merck Index 14,2154
Formel vægt 128.56
Procent renhed 99%