Få mere at vide
2-klorphenol, 98+%
Artikelnummer. 10722231 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast dåse
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2.5kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10722231 5 g Glasflaske 5g
10072250 100 g Glasflaske 100g
10635632 500 g Glasflaske 500g
10239603 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
11954681 10 kg Plast dåse 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10722231 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 180990050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Add to basket
CAS: 95-57-8 | C6H5ClO | 128,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 95-57-8
Molekylær formel C6H5ClO
Molekylvægt (g/mol) 128.56
MDL nummer MFCD00002159
InChI nøgle ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chlorophenol, phenol, 2-chloro, 2-hydroxychlorobenzene, o-chlorphenol, o-chlorophenic acid, phenol, o-chloro, 2-chloro-1-hydroxybenzene, chlorophenol, septi-kleen, 2-chloro-phenol
PubChem CID 7245
ChEBI CHEBI:47083
IUPAC navn 2-chlorphenol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)O)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorophenol
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 8.0°C
Tæthed 1.2620g/mL
Kogepunkt 173.0°C to 175.0°C
Flammepunkt 63°C
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H4OH
Brydningsindeks 1.5580 to 1.5600
Mængde 5 g
Beilstein 06,183
Merck Index 15,2157
Specifik vægtfylde 1.262
Opløselighedsinformation Solubility in water: 28.5g/l (20°C). Other solubilities: freely soluble in solutions of sodium hydroxide,, alcohol and ether, soluble in aromatic solvents
Viskositet 4.11 mPa.s (25°C)
Formel vægt 128.56
Procent renhed 98+%