Få mere at vide
2-Chlorophenol, 98+%
Artikelnummer. 10635632 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast dåse
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2.5kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10635632 500 g Glasflaske 500g
10722231 5 g Glasflaske 5g
10072250 100 g Glasflaske 100g
10239603 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
11954681 10 kg Plast dåse 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10635632 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 180995000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 95-57-8 | C6H5ClO | 128.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-57-8
Molekylær formel C6H5ClO
Molekylvægt (g/mol) 128.56
MDL nummer MFCD00002159
InChI nøgle ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chlorophenol, phenol, 2-chloro, 2-hydroxychlorobenzene, o-chlorphenol, o-chlorophenic acid, phenol, o-chloro, 2-chloro-1-hydroxybenzene, chlorophenol, septi-kleen, 2-chloro-phenol
PubChem CID 7245
ChEBI CHEBI:47083
IUPAC navn 2-chlorphenol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorophenol
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 8.0°C
Tæthed 1.2620g/mL
Kogepunkt 173.0°C to 175.0°C
Flammepunkt 63°C
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H4OH
Brydningsindeks 1.5580 to 1.5600
Mængde 500 g
Beilstein 06,183
Merck Index 15,2157
Specifik vægtfylde 1.262
Opløselighedsinformation Solubility in water: 28.5g/l (20°C). Other solubilities: freely soluble in solutions of sodium hydroxide,, alcohol and ether, soluble in aromatic solvents
Viskositet 4.11 mPa.s (25°C)
Formel vægt 128.56
Procent renhed 98+%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium nitrite
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.