Få mere at vide
2-klorphenol, 98+%
Artikelnummer. 10072250 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast dåse
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2.5kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10072250 100 g Glasflaske 100g
10722231 5 g Glasflaske 5g
10635632 500 g Glasflaske 500g
10239603 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
11954681 10 kg Plast dåse 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10072250 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 180991000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.02 DKK
    254.65 DKK / 100g
    Spare 42.37 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 95-57-8 | C6H5ClO | 128,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-57-8
Molekylær formel C6H5ClO
Molekylvægt (g/mol) 128.56
MDL nummer MFCD00002159
InChI nøgle ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chlorophenol, phenol, 2-chloro, 2-hydroxychlorobenzene, o-chlorphenol, o-chlorophenic acid, phenol, o-chloro, 2-chloro-1-hydroxybenzene, chlorophenol, septi-kleen, 2-chloro-phenol
PubChem CID 7245
ChEBI CHEBI:47083
IUPAC navn 2-chlorphenol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorophenol
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 8,0 °C
Tæthed 1.2620g/mL
Kogepunkt 173,0 °C til 175,0 °C
Flammepunkt 63 °C
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H4OH
Brydningsindeks 1,5580 til 1,5600
Mængde 100 g
Beilstein 06,183
Merck Index 15,2157
Specifik vægtfylde 1.262
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 28,5 g/l (20 °C). Andre opløseligheder: frit opløselige i opløsninger af natriumhydroxid, alkohol og ether, opløselige i aromatiske opløsningsmidler
Viskositet 4,11 mPa (25 °C)
Formel vægt 128.56
Procent renhed 98+%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chlorophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /