Få mere at vide
2-Chlorophenol-3,4,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorophenol-3,4,5,6-D4 |
| CAS | 93951-73-6 |
| Molekylær formel | C6 2H4 H Cl O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Phen-2,3,4,5-d4-ol, 6-chloro- (9 CI), 2-Chlorophenol D4, 2-Chlorophenol (ring-D4), 2-Chloro-3,4,5,6-tetradeuteriophenol |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(Cl)c(O)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2-chloro-3,4,5,6-tetradeuteriophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.58 |
| Formel vægt | 132.028 g/mol |
| Vis mere |