Få mere at vide
2-Chlorophenethylalcohol, 98%
Artikelnummer. 10393522 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10393522
Brand: Thermo Scientific Acros 186190050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 19819-95-5 | C8H9ClO | 156.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19819-95-5
Molekylær formel C8H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 156.61
MDL nummer MFCD00002888
InChI nøgle IWNHTCBFRSCBQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-chlorophenyl ethanol, 2-chlorophenethyl alcohol, benzeneethanol, 2-chloro, 2-chlorophenethylalcohol, 2-2-chlorophenyl ethan-1-ol, o-chlorophenethyl alcohol, o-chlorophenethylic alcohol, o-chlorophenylmethylcarbinol, chlorobenzene-ethanol, 2-chlorobenzeneethanol
PubChem CID 88266
IUPAC navn 2-(2-chlorphenyl)ethanol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CCO)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorophenethylalcohol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
Farve Farveløs
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.1900g/mL
Kogepunkt 84.0°C to 85.0°C (3.0 mmHg)
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.5495 to 1.5515
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.19
Lineær formel ClC6H4CH2CH2OH
Formel vægt 156.61
Procent renhed 98%