Få mere at vide
2-Chlorophenethyl bromide, 95%
Artikelnummer. 11934541 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11934541 5 g 5g
11924541 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11934541 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440140050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 16793-91-2 | C8H8BrCl | 219.51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16793-91-2
Molekylær formel C8H8BrCl
Molekylvægt (g/mol) 219.51
InChI nøgle AECBVDLERUETKG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2756963
IUPAC navn 1-(2-bromethyl)-2-chlorbenzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CCBr)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorophenethyl bromide
CAS min % 94.0
Farve Farveløs til gul
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.4569g/mL
Mængde 5 g
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Fysisk form Væske
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.4569
Synonym 2-chlorophenethyl bromide, 1-2-bromoethyl-2-chlorobenzene, 2-2-chlorophenyl ethylbromide, 1-2-bromo-ethyl-2-chloro-benzene, 1-2-bromo-ethyl-2-chlorobenzene, benzene,1-2-bromoethyl-2-chloro, benzene, 1-2-bromoethyl-2-chloro, 1-2-bromoethyl-2-chloro-benzene, 2-chlorophenethylbromide, acmc-1cfee
Kogepunkt 110°C to 112°C (10.0 Torr)
Formel vægt 219.51
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chlorophenethyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.