Få mere at vide
2-Chloronicotinoyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloronicotinoyl Chloride |
| CAS | 49609-84-9 |
| Molekylær formel | C6H3Cl2NO |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | 2-Chloro-3-pyridinecarbonyl Chloride, 2-Chloronicotinic Chloride, 2-Chloronicotinoyl Chloride, 2-Chloronicotinyl Chloride, 2-Chloronictinoyl Chloride, 2-Chloropyridine-3-carboxylic Acid Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl2NO/c7-5-4(6(8)10)2-1-3-9-5/h1-3H |
| SMIL | ClC(=O)c1cccnc1Cl |
| IUPAC navn | 2-chloropyridine-3-carbonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 176 |
| Formel vægt | 174.9592 |