Få mere at vide
2-chloronicotinoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10061284 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10061284 5 g Glasflaske 5g
10614195 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10061284 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 395790050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 49609-84-9 | C6H3Cl2NO | 176.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 49609-84-9
Molekylær formel C6H3Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 176.00
MDL nummer MFCD00051677
InChI nøgle RXTRRIFWCJEMEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloronicotinoyl chloride, 2-chloro-nicotinoyl chloride, 3-pyridinecarbonyl chloride, 2-chloro, 2-chloronicotinylchloride, pubchem2599, acmc-209kgw, chloronicotinoyl chloride, 2-chloronicotinoylchloride, 2-chloro nicotinoyl chloride, 2-chloronicotinic acid chloride
PubChem CID 2774541
IUPAC navn 2-chlorpyridin-3-carbonylchlorid
SMIL ClC(=O)C1=CC=CN=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloronicotinoyl chloride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 38°C to 39°C
Farve Beige-gul til hvid
Kogepunkt 89°C to 91°C (1.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 176
Procent renhed 97%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloronicotinoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.