Få mere at vide
2-Chloronicotinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloronicotinic acid |
| CAS | 2942-59-8 |
| Molekylær formel | C6 H4 Cl N O2 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | Nicotinic acid, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloronicotinic acid, 3-Carboxy-2-chloropyridine, CNIS, NSC 378 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3H,(H,9,10) |
| SMIL | OC(=O)c1cccnc1Cl |
| IUPAC navn | 2-chloropyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.55 |
| Formel vægt | 156.9931 |