Få mere at vide
2-klornikotinsyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10209790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10209790 50 g Glasflaske 50g
1 options
Artikelnummer. 10209790 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 404860500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2942-59-8 | C6H4ClNO2 | 157.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloronicotinic acid
Navn note 98%
CAS 2942-59-8
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 176°C to 178°C
Farve Hvid til cremet
Tab ved tørring 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H4ClNO2
Lineær formel Cl(C5H3N)COOH
MDL nummer MFCD00006236
Mængde 50 g
Beilstein 22, II, 35
Synonym 2-chloronicotinic acid, 2-chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro, 2-chloro-nicotinic acid, 2-chloro nicotinic acid, chloronicotinic acid, nicotinic acid, 2-chloro, 2-chloronicotinicacid, 2-chloroisonicotinicacid, 2chloronicotinic acid
InChI nøgle IBRSSZOHCGUTHI-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(N=C1)Cl)C(=O)O
IUPAC navn 2-chlorpyridin-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 157.56
PubChem CID 76258
Formel vægt 157.56
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloronicotinic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.