Få mere at vide
2-Chloronicotinic acid, 99%
Artikelnummer. 11448956
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448956 10 g 10g
11458956 50 g 50g
11468956 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17082.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2942-59-8 | C6H4ClNO2 | 157.553 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2942-59-8
Molekylær formel C6H4ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 157.553
MDL nummer MFCD00006236
InChI nøgle IBRSSZOHCGUTHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloronicotinic acid, 2-chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro, 2-chloro-nicotinic acid, 2-chloro nicotinic acid, chloronicotinic acid, nicotinic acid, 2-chloro, 2-chloronicotinicacid, 2-chloroisonicotinicacid, 2chloronicotinic acid
PubChem CID 76258
IUPAC navn 2-chlorpyridin-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=C(N=C1)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloronicotinic acid
Smeltepunkt ∼180°C (decomposition)
Mængde 10 g
Beilstein 119023
Formel vægt 157.56
Procent renhed 99%