Få mere at vide
2-Chloronaphthalen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloronaphthalene |
| CAS | 91-58-7 |
| Molekylær formel | C10 H7 Cl |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Naphthalene, 2-chloro-, 2-Chloronaphthalene, PCN 2, β-Chloronaphthalene, 2-Monochloronaphthalene, 2-MonoCN, 2-MCN, PCN-2 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7Cl/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H |
| SMIL | Clc1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC navn | 2-chloronaphthalen |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.62 |
| Formel vægt | 162.0236 |