missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloronaphthalene-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloronaphthalene-d7 |
| CAS | 93951-84-9 |
| Molekylær formel | C10 2H7 Cl |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | Naphthalene-1,2,3,4,5,6,8-d7, 7-chloro- (9CI), 2-Chloronaphthalene D7, 2-Chloro-1,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalene, 2-Chloronaphthalene-1,3,4,5,6,7,8-D7 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7Cl/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(Cl)c([2H])c([2H])c2c1[2H] |
| IUPAC navn | 2-chloro-1,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.66 |
| Formel vægt | 169.0676 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?