Få mere at vide
2-Kloraftalen-1,4-dion (2-Klor-1,4-naftalen), Mikromol™
Artikelnummer. 18010870
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18010870 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18010870 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3007.080025
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Chloronaphthalen-1,4-dion (2-Chloro-1,4-naftalen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1,4-naphthoquinone
CAS 1010-60-2
Analyt- eller komponentnavne 2-Chloro-1,4-naphthoquinone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H5 Cl O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1,4-Naphthalenedione, 2-chloro-, 1,4-Naphthoquinone, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-1,4-naphthalenedione, 2-Chloro-1,4-naphthoquinone, 2-Chloronaphthoquinone, NSC 400597, 2-Chloronaphthalene-1,4-dione
InChI formel InChI=1S/C10H5ClO2/c11-8-5-9(12)6-3-1-2-4-7(6)10(8)13/h1-5H
SMIL ClC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC navn 2-chloronaphthalen-1,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 192.6
Mængde 25 mg
Formel vægt 191,9978 g/mol