Få mere at vide
2-Kloraftalen-1,4-dion (2-Klor-1,4-naftalen), Mikromol™
Beskrivelse
2-Chloronaphthalen-1,4-dion (2-Chloro-1,4-naftalen)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-1,4-naphthoquinone |
| CAS | 1010-60-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Chloro-1,4-naphthoquinone |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H5 Cl O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1,4-Naphthalenedione, 2-chloro-, 1,4-Naphthoquinone, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-1,4-naphthalenedione, 2-Chloro-1,4-naphthoquinone, 2-Chloronaphthoquinone, NSC 400597, 2-Chloronaphthalene-1,4-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C10H5ClO2/c11-8-5-9(12)6-3-1-2-4-7(6)10(8)13/h1-5H |
| SMIL | ClC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC navn | 2-chloronaphthalen-1,4-dione |
| Vis mere |