Få mere at vide
2-(Chloromethyl)thiophene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Chloromethyl)thiophene |
| CAS | 765-50-4 |
| Molekylær formel | C5 H5 Cl S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5ClS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3H,4H2 |
| SMIL | ClCc1cccs1 |
| IUPAC navn | 2-(chloromethyl)thiophene |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.611 |
| Formel vægt | 131.98 |