Få mere at vide
2-(klormethyl)quinolin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30353851
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30353851 10 g
1 options
Artikelnummer. 30353851 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36882510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Chloromethyl)quinoline Hydrochloride
CAS 3747-74-8
Molekylær formel C10H9Cl2N
Mængde 10 g
Synonym 2-(Chloromethyl)quinoline Monohydrochloride, 2-Chloromethylchinoline Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H8ClN.ClH/c11-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)12-9;/h1-6H,7H2;1H
SMIL Cl.ClCc1ccc2ccccc2n1
IUPAC navn 2-(chloromethyl)quinolin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 214.09
Formel vægt 213.0112